Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, reinst, SLR-spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10396380 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10396380 2.5 kg 2.50 Kilogramm
10724001 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396380 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5080/62
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 292°C
Farbe Gelb
pH 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Formelmasse 100.12g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter