Learn More
Trinatriumcitrat-Dihydrat, zertifiziert AR Für die Analyse erfüllt es die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10112880 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10112880 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10396430 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10666462 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112880 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/3320/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 €
    80.20 € / 1 Kilogramm
    Sparen 34.80 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4-3-6132 | Molekülformel: C6H9Na3O9 | Molekulargewicht: 294,10 g/mol
Tri-Natriumcitrat-Dihydrat, zertifiziert AR für Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
MDL-Nummer 150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt >300 °C
Farbe Weiß
pH 8,4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 294,09 g/mol