Learn More
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-Tetraazacyclododecan-1,4,7-triacetat, TRC
Artikelnummer. 30457367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457367 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT886435250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate
CAS 122555-91-3
Summenformel C26H50N4O6
Menge 250 mg
Synonym 1,4,7-Tris(tert-butoxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, Tris(1,1-dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid, DO 3A tert-Butyl Ester, DO 3A tert-Butyl, 1,4,7-tris(1,1-Dimethylethyl)ester 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C26H50N4O6/c1-24(2,3)34-21(31)18-28-12-10-27-11-13-29(19-22(32)35-25(4,5)6)15-17-30(16-14-28)20-23(33)36-26(7,8)9/h27H,10-20H2,1-9H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN1CCNCCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 514.7