Learn More
Tri-tert-butylphosphine, 98%
Artikelnummer. 15400987
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15400987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010178.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13716-12-6 | C12H27P | 202.32 g/mol
Tri-tert-butylphosphine is used primarily in the preparation of mono- and bidentate phosphine ligands in metal complexes for catalytic chiral asymmetric hydrogenations and other asymmetric reactions as well as transition metal coupling reactions. This reagent is also used in the preparation of other phosphines in catalytic polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13716-12-6
Summenformel C12H27P
Molekulargewicht (g/mol) 202.32
MDL-Nummer MFCD00015006
InChI-Schlüssel BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-tert-butylphosphine, tri-t-butylphosphine, tri-tert-butylphosphane, tri-tertbutylphosphine, tris 1,1-dimethylethyl phosphine, tri-tert-butylphosphin, p t-bu 3, tri-tert-butyl-phosphane, tris tert-butyl phosphine, phosphine, tris 1,1-dimethylethyl
PubChem CID 83681
IUPAC-Name Tri-tert-Butylphosphan
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-tert-butylphosphine
Schmelzpunkt 30°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 102°C to 103°C (13 mmHg)
Flammpunkt -16°C (-3°F)
Geruch Pungent
Strukturformel [(CH3)3C]3P
Menge 1 g
UN-Nummer UN2846
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol and organic solvents
Formelmasse 202.32
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest