Learn More
Tri-tert-Butylphosphoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389685
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11389685
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19752.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 131274-22-1 | C12H28BF4P | 290.13 g/mol
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate is a ligand used in the palladium-catalyzed enantioselective alfa-arylation of N-boc-pyrrolidine. It is also used with a palladium(0)-15-membered, triolefinic, macrocyle in Suzuki cross-coupling reactions of aryl bromides and chlorides. Further, it is used in the Heck coupling of vinyl tosylates with olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-tert-butylphosphoniumtetrafluoroborat ist ein Ligand, der bei der palladiumkatalysierten enantioselektiven alpha-Arylierung von N-Boc-pyrrolidin verwendet wird. Es wird auch mit einem Palladium(0)-15-gliedrigen Triolefin-Makrocyclus in Suzuki-Kreuzkupplungsreaktionen von Arylbromiden und Chloriden verwendet. Darüber hinaus wird es in der Heck-Kupplung von Vinyltosylaten mit Olefinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid und Chloroform. Schwer löslich in Tetrahydrofuran. Unlöslich in Hexan, Toluol und Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131274-22-1
Summenformel C12H28BF4P
Molekulargewicht (g/mol) 290.13
MDL-Nummer MFCD04039975
InChI-Schlüssel YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
Synonym tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, t-bu 3ph bf4, tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate, fluoroboric acid tri-tert-butylphosphine adduct, tri-tert-butylphosphanium tetrafluoroborate, tbu3p hbf4, ttbp hbf4, t-bu3p hbf4, tbu 3p hbf4, acmc-20a4f9
PubChem CID 2734635
IUPAC-Name Tritert-butylphosphonium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 266°C to 267°C
Menge 1 g
Beilstein 8813613
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methylene chloride and chloroform. Slightly soluble in terahydro furan. Insoluble in hexane,toluene and water.
Formelmasse 290.13
Reinheit (%) 97%