Learn More
Triacetin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10275330
Marke: Thermo Scientific Acros 139225000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-76-1
Summenformel C9H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
InChI-Schlüssel URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC-Name 2,3-Diacetyloxypropylacetat
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triacetin
Schmelzpunkt 3.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1550g/mL
Siedepunkt 258.0°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Brechungsindex 1.4290 to 1.4330
Menge 500 mL
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Relative Dichte 1.155
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viskosität 23 mPa.s (20°C)
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit