Learn More
Triacetin, Mikromol™
Artikelnummer. 17919394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17919394 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17919394 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0966.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Triacetin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triacetin
CAS 102-76-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triacetin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H14 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Triacetin, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-triacetate, 1,2,3-Propanetriol triacetate, 1,2,3-Triacetoxypropane, Edenor GTA, Enzactin, Estol 1581, Fungacetin, Glycerin triacetate, Glycerol triacetate, Glyceryl triacetate, Glyped, Kesscoflex TRA, NSC 4796, Priacetin 1580, Priacetin 1581, Triacetin, Triacetine, Triacetylglycerin, Triacetylglycerol, Ujostabil, Vanay
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-Name 2,3-Diacetyloxypropylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 218.2
Menge 250 mg
Formelmasse 218,079 g/mol