Learn More
Triacetyl Aloe-emodin (Impurity A), TRC
Artikelnummer. 30449838
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449838 25 mg -
30449688 5 mg 5 Milligramm
30452141 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449838 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT73400025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25395-11-3
Summenformel C21H16O8
Molekulargewicht (g/mol) 396.35
Synonym 1,8-Bis(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone Triacetate, Aloe-emodin Impurity A
IUPAC-Name (4,5-diacetyloxy-9,10-dioxoanthracen-2-yl)methyl acetate
SMILES CC(=O)OCc1cc(OC(=O)C)c2C(=O)c3c(OC(=O)C)cccc3C(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triacetyl Aloe-emodin (Impurity A)
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H16O8/c1-10(22)27-9-13-7-15-19(17(8-13)29-12(3)24)21(26)18-14(20(15)25)5-4-6-16(18)28-11(2)23/h4-8H,9H2,1-3H3
Formelmasse 396.0845