Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triacontane |
| Schmelzpunkt | 65°C to 67°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 455°C |
| Flammpunkt | 238°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C30H62 |
| Strukturformel | CH3(CH2)28CH3 |
| Mehr anzeigen |