Learn More
Spectrum™ Einstiegsgrößen-Kits für CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad (1 Meter)
Artikelnummer. 15350682
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
10 Meter
Artikelnummer. 15350682
Marke: Spectrum™ 131492
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • 1 m Biotech CE-Schläuche in 0,05 % Natriumazid
  • Zwei Universalschlauchverschlüsse
  • Fünf Öffnungsplättchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
Kits eignen sich hervorragend für den Vergleich des MWCO-Leistungsverhaltens von Membranen zur Optimierung der Trennung bzw. Reinigung. Mit einem 1 m langen CE-Membranschlauch mit Biotechnologie-Gütegrad, einem Paar Universal-Schlauchverschlüsse und 5 Stäbchen zum Öffnen von Membranschläuchen. Die Schläuche befinden sich in einer Nassverpackung mit 0,05%igem Natriumazid-Konservierungsmittel, das sich problemlos mit Wasser ausspülen lässt.
  • Starr kontrollierte Porosität für bessere Selektivität und Trennungen als bei RC mit Standard-Gütegrad
  • Hochrein, keine Schwermetall- oder Sulfid-Verunreinigungen
  • Geringe Proteinbindung
  • Keine Glycerinentfernung, Reinigung oder Vorbehandlung erforderlich
Spezifikation
MWCO 1000 kD
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 3,1 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit