Learn More
Spectrum™ Einstiegsgrößen-Kits für CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad (1 Meter)
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0,05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
Kits eignen sich hervorragend für den Vergleich des MWCO-Leistungsverhaltens von Membranen zur Optimierung der Trennung bzw. Reinigung. Mit einem 1 m langen CE-Membranschlauch mit Biotechnologie-Gütegrad, einem Paar Universal-Schlauchverschlüsse und 5 Stäbchen zum Öffnen von Membranschläuchen. Die Schläuche befinden sich in einer Nassverpackung mit 0,05%igem Natriumazid-Konservierungsmittel, das sich problemlos mit Wasser ausspülen lässt.
- Starr kontrollierte Porosität für bessere Selektivität und Trennungen als bei RC mit Standard-Gütegrad
- Hochrein, keine Schwermetall- oder Sulfid-Verunreinigungen
- Geringe Proteinbindung
- Keine Glycerinentfernung, Reinigung oder Vorbehandlung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 1000 kD |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Länge (metrisch) | 3,1 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |