Learn More
Triallylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469992 250 g 250 Gramm
11449992 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469992 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12081.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102-70-5 | C9H15N | 137.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt. Es wird auch hauptsächlich in der organischen Synthese und in Harzmodifikatoren eingesetzt. Es wird bei der Vernetzung von hochabsorbierenden Materialien und den Zwischenprodukten von Ionenaustauscherharzen eingesetzt. Es kann auch bei der Herstellung von Polyesteraktivatoren und dem Evokationsmittel der Butadienpolymerisation eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten. Vor elektrostatischer Aufladung schützen und von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-70-5
Summenformel C9H15N
Molekulargewicht (g/mol) 137.226
MDL-Nummer MFCD00026093
InChI-Schlüssel VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallylamine, tris 2-propenyl amine, 2-propen-1-amine, n,n-di-2-propenyl, triallyl amine, unii-b6n19xc04r, ccris 4876, n,n-diallylprop-2-en-1-amine, n,n-di-2-propenyl-2-propen-1-amine, ch2=chch2 3n, 4-04-00-01061 beilstein handbook reference
PubChem CID 7617
IUPAC-Name N,N-Bis(prop-2-enyl)prop-2-en-1-amin
SMILES C=CCN(CC=C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triallylamine
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.79
Siedepunkt 150°C to 151°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.451
Menge 250 g
UN-Nummer UN2610
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 137.23
Reinheit (%) 98%