Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triamcinolon
Artikelnummer. 15791799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15791799
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462240010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-94-7
Summenformel C21H27FO6
Molekulargewicht (g/mol) 394.43
InChI-Schlüssel GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
PubChem CID 31307
ChEBI CHEBI:9667
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triamcinolone
Schmelzpunkt 262°C to 263°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Formelmasse 394.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triamcinolone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triamcinolone