Learn More
Triamteren, Mikromol™
Beschreibung
Triamteren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triamterene |
| CAS | 396-01-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Triamterene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H11 N7 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 6-Phenylpteridin-2,4,7-Triamin |
| Mehr anzeigen |