Learn More
Triamterene, TRC
Artikelnummer. 30132621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132621 10 g 10 Gramm
30003798 50 mg 50 Milligramm
30011945 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT76732510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 396-01-0
Summenformel C12 H11 N7
Molekulargewicht (g/mol) 253.26
Synonym 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
IUPAC-Name 6-Phenylpteridin-2,4,7-Triamin
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
Specifications
Chemischer Name oder Material Triamterene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Formelmasse 253.1076