Learn More
Triamylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30453000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453000 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT767328100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-pentyl phosphate
CAS 2528-38-3
Summenformel C15 H33 O4 P
Menge 100 mg
Synonym Pentyl phosphate ((C5H11O)3PO) (6CI,7CI), 1-Pentanol','phosphate (3:1), NSC 202805, Tri-n-amyl phosphate, Tri-n-pentyl phosphate, Triamyl phosphate, Tripentyl phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C15H33O4P/c1-4-7-10-13-17-20(16,18-14-11-8-5-2)19-15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
SMILES CCCCCOP(=O)(OCCCCC)OCCCCC
IUPAC-Name Tripentylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 308.39
Formelmasse 308.2116