Learn More
Copan Italia™ Zellenverteiler
Click to view available options
Menge:
1.000/Packung
500 Packungen
Material:
Kunststoff
Polystyrol
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- 171 mm
- T-Form
- Steril
- Blau
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Farbe | Blau |
| Länge (metrisch) | 171 mm |
| Menge | 1.000/Packung |
| Form | T |
| Material | Polystyrol |
| Produkttyp | Zellenverteiler |
| Sterilität | Steril |