Learn More
Kartell™ X10 TRIANGULAR STIR BARS 5,5X1 MM
Kartell™ Dreieckiger Magnetrührstab ist dank seiner Schrotwirkung ideal zum Auflösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten.
Marke:  Kartell™ 0078000
Artikelnummer. 12637795
  • 27.35 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-03-2026
Beschreibung
  • Keilform
  • Die abgewinkelten Oberflächen erzeugen hohe Verwirbelungen auch bei geringer Drehzahl
  • Für Lebensmittel geeignet