Learn More
Kartell™ Dreieckige Rührstäbe
Keilform. Ideal zum Auflösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch Schaben.
Marke:  Kartell™ 0078300
Artikelnummer. 10356251
  • 87.00 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-04-2026
Beschreibung
  • Abgewinkelte Oberflächen können selbst bei niedrigen Drehzahlen sehr viel Turbulenz erzeugen
  • Die Form bedeutet, dass sie als Scraper dienen können, sie können also bei der Auflösung oder die Verhinderung von Sedimentation hilfreich sein
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Produktvorschläge