Learn More
Fisherbrand™ Dreifußstativ aus Edelstahl
Artikelnummer. 11779806 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm Seitenlänge
150 mm Seitenlänge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11779806 125 mm Seitenlänge 1 Stück
12966916 150 mm Seitenlänge 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11779806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Labors gerecht zu werden.
  • Hergestellt aus verzinktem Stahl
  • Beine mit 6 mm Durchmesser
  • Die Beine sind vernietet und für mehr Stabilität nach außen gebogen
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 210 mm
Länge (metrisch) 125 mm Seitenlänge
Produkttyp Dreifußständer
Form Dreieckig
Ausführung Verzinkt