Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, dreieckig, keilförmig
Artikelnummer. 12095282 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12095282
Marke: BRAND™ 137810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine hervorragende Möglichkeit zum Rühren von Flüssigkeiten im Labor.
  • Ideal zum Auflösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch Schaben
  • Die winklige Oberfläche erzeugt auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hohe Verwirbelung.
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Dreieckig keilförmig
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 10/Pckg.
Form Dreieck