Learn More
Triazine & Urea Pesticide Mixture 447 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30326120 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30326120
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREA50000447AL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Bromacil∣Carbetamide∣Chloridazon∣Chlorotoluron∣Chloroxuron∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Dimefuron∣Diuron∣Ethidimuron∣Ethofumesate∣Isoproturon∣Linuron∣Metamitron∣Metazachlor∣Methabenzthiazuron∣Metobromuron∣Metolachlor∣Metoxuron∣Monolinuron∣Prometryn∣Propazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl∣Terbutryn
CAS 1912-24-9, 6190-65-4, 1007-28-9, 314-40-9, 16118-49-3, 1698-60-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Bromacil∣Carbetamide∣Chloridazon∣Chlorotoluron∣Chloroxuron∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Dimefuron∣Diuron∣Ethidimuron∣Ethofumesate∣Isoproturon∣Linuron∣Metamitron∣Metazachlor∣Methabenzthiazuron∣Metobromuron∣Metolachlor∣Metoxuron∣Monolinuron∣Prometryn∣Propazine∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl∣Terbutryn
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Atrazine 100 μg/mL∣Atrazine-desethyl 100 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 100 μg/mL∣Bromacil 100 μg/mL∣Carbetamide 100 μg/mL∣Chloridazon 100 μg/mL∣Chlorotoluron 100 μg/mL∣Chloroxuron 100 μg/mL∣Chlorpropham 100 μg/mL∣Cyanazine 100 μg/mL∣Dimefuron 100 μg/mL∣Diuron 100 μg/mL∣Ethidimuron 100 μg/mL∣Ethofumesate 100 μg/mL∣Isoproturon 100 μg/mL∣Linuron 100 μg/mL∣Metamitron 100 μg/mL∣Metazachlor 100 μg/mL∣Methabenzthiazuron 100 μg/mL∣Metobromuron 100 μg/mL∣Metolachlor 100 μg/mL∣Metoxuron 100 μg/mL∣Monolinuron 100 μg/mL∣Prometryn 100 μg/mL∣Propazine 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Terbuthylazine 100 μg/mL∣Terbuthylazine-desethyl 100 μg/mL∣Terbutryn 100 μg/mL