Learn More
Tribenoside, TRC
Artikelnummer. 30133952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133952 250 mg 250 Milligramm
30136289 50 mg 50 Milligramm
30006253 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133952 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT945630250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10310-32-4
Summenformel C29H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 478.58
Synonym Alven, Ba 21401, Ethyl 3,5,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucofuranoside, Ethyl 3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranoside, Flebosan, Glivenol, Glyvenal, Hemocuron, TBGF, Venex
IUPAC-Name (3R,4R,5R)-4-(Benzyloxy)-5-((R)-1,2-bis(benzyloxy)ethyl)-2-Ethoxytetrahydrofuran-3-ol
SMILES CCOC1O[C@@]([C@@H](COCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)([H])[C@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribenoside
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25-,26-,27-,28-,29?/m1/s1
Formelmasse 478.24