Learn More
Tribenoside, TRC
Artikelnummer. 30136289
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136289 50 mg 50 Milligramm
30133952 250 mg 250 Milligramm
30006253 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT94563050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10310-32-4
Summenformel C29H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 478.58
Synonym Alven, Ba 21401, Ethyl 3,5,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucofuranoside, Ethyl 3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranoside, Flebosan, Glivenol, Glyvenal, Hemocuron, TBGF, Venex
IUPAC-Name (3R,4R,5R)-4-(benzyloxy)-5-((R)-1,2-bis(benzyloxy)ethyl)-2-ethoxytetrahydrofuran-3-ol
SMILES CCOC1O[C@@]([C@@H](COCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)([H])[C@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribenoside
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25-,26-,27-,28-,29?/m1/s1
Formelmasse 478.24