Learn More
Tribenuron-Methyl (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30012718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012718 250 mg 250 Milligramm
30010044 5 g 5 Gramm
30012257 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012718 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT767555250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101200-48-0
Summenformel C15 H17 N5 O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 395.39
Synonym Tribenuron-methyl, Agrostar, Cameo, Cameo (pesticide), DPX-L 5300, DuPont Express with TotalSol, Express, Express (pesticide), Express 50T, Express 75DF, Express SG, Granstar, Granstar 75DF, Granstar 75WG, Granstar Pro, HCHA 92HE, Helm-Tribi 75WG, Korida 75 VDG, L 5300, Pointer, Pointer 723WG, Quantum, Quantum (plant growth regulator), Sulfmethmeton-methyl, Tribenuron methyl ester, Tribenuron-methyl, Tribun, YiLi, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
IUPAC-Name Methyl-2-[[(4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin-2-yl)-Methylcarbamoyl]Sulfamoyl]Benzoat
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N(C)c2nc(C)nc(OC)n2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribenuron-methyl (technical)
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H17N5O6S/c1-9-16-13(18-14(17-9)26-4)20(2)15(22)19-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(21)25-3/h5-8H,1-4H3,(H,19,22)
Formelmasse 395.09