Learn More
Tribromessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349849
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349849 25 g 25 Gramm
11339849 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24367.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-96-7
Summenformel C2HBr3O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.74
MDL-Nummer MFCD00004167
InChI-Schlüssel QIONYIKHPASLHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoacetic acid, acetic acid, tribromo, tribromacetic acid, unii-71ktl99qjx, ccris 7887, 71ktl99qjx, acetic acid, 2,2,2-tribromo, snpljqbkdvidtaetp@, dsstox_cid_1668, acmc-209p0y
PubChem CID 6415
IUPAC-Name 2,2,2-Tribromessigsäure
SMILES C(=O)(C(Br)(Br)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribromoacetic acid
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Siedepunkt 244°C to 246°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1755150
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,9609
Formelmasse 296.74
Reinheit (%) 97%