Learn More
Tribromfluormethan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458910 50 g 50 Gramm
11459286 5 g 5 Gramm
11469286 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458910 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18124.18
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 353-54-8 | CBr3F | 270.721 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-54-8
Summenformel CBr3F
Molekulargewicht (g/mol) 270.721
MDL-Nummer MFCD00000366
InChI-Schlüssel IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorotribromomethane, methane, tribromofluoro, tribromo fluoro methane, tribromo-fluoro-methane, fluortribrommethan, tribrom fluor methan, cfbr3, fluoro tribromo methane, acmc-209igd, tribromofluoromethane
PubChem CID 67707
IUPAC-Name Tribrom(fluor)methan
SMILES C(F)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tribromofluoromethane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -74°C
Dichte 2.765
Siedepunkt 106°C to 107°C
Flammpunkt None
Strukturformel FCBr3
Brechungsindex 1.5255
Menge 50 g
Beilstein 1732796
Formelmasse 270.72
Reinheit (%) 99%