Learn More
Tributylborat, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10606240 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10566230 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428661000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688-74-4
Summenformel C12H27BO3
Molekulargewicht (g/mol) 230.15
MDL-Nummer MFCD00009434
InChI-Schlüssel LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC-Name Tributylborat
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyl borate
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8530g/mL
Siedepunkt 230.0°C to 235.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2CH2O)3B
Brechungsindex 1.4080 to 1.4100
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.853
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic liquids
Formelmasse 230.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit