Learn More
Tributylphosphat, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15588834 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15588834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. W43207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.35 €
    91.88 € / 500 Milliliter
    Sparen 28.47 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylphosphat
CAS 126-73-8
Flammpunkt 120,00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel C12H27O4P
MDL-Nummer MFCD00009436
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 0.98 kg
Synonym Tri-n-Butylphosphat, Tributylphosphat, Butyl-Phosphat, Phosphorsäure-Tributylester, Celluphos 4, Tributylphosphat de, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
InChI-Schlüssel STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
IUPAC-Name Tributylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 266.32
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
Formelmasse 266.32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate