Learn More
Tributylamin, ≥98.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15648410 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
250 ml
2 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15648410 25 ml Glasflasche 25 Milliliter
15625630 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
15635630 2 l Glasflasche 2 Liter
15615630 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15648410 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 47131325ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
≥ 98.5 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-82-9
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.355
MDL-Nummer MFCD00009431
InChI-Schlüssel IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tributylamin, Tri-n-Butylamin, 1-Butanamin, n,n-Dibutyl, N,N-Dibutyl-1-Butanamin, Tris-n-Butylamin, Amin, Tributyl, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC-Name N,N-Dibutylbutan-1-amin
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylamin
Schmelzpunkt -70 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.778 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 216 °C
Flammpunkt 63 °C (145.4 °F)
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]3N
Menge 25 ml
UN-Nummer UN2542
Beilstein 1698872
Formelmasse 185.35 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Physikalische Form Flüssig