Learn More
Tributylamin, ≥98.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120885 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
250 ml
2 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
2.50 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15648410 25 ml Glasflasche 25 Milliliter
15625630 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
15635630 2 l Glasflasche 2 Liter
15615630 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15648410
Marke: Honeywell Research Chemicals 47131325ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
≥ 98.5 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-82-9
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.355
MDL-Nummer MFCD00009431
InChI-Schlüssel IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tributylamin, Tri-n-Butylamin, 1-Butanamin, n,n-Dibutyl, N,N-Dibutyl-1-Butanamin, Tris-n-Butylamin, Amin, Tributyl, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC-Name N,N-Dibutylbutan-1-amin
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylamin
Schmelzpunkt -70 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.778 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 216 °C
Flammpunkt 63 °C (145.4 °F)
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]3N
Menge 25 ml
UN-Nummer UN2542
Beilstein 1698872
Formelmasse 185.35 mol
Reinheit (%) ≥ 98.5 %
Physikalische Form Flüssig