Learn More
Tributylboran, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-202477 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10731345 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10317980 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10731345
Marke: Thermo Scientific Acros 177101000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-56-5 , 109-99-9
Summenformel C12H27B
Molekulargewicht (g/mol) 182.16
MDL-Nummer MFCD00009423
InChI-Schlüssel CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
IUPAC-Name Tributylboran
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylborane
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 1M Solution in Tetrahydrofuran
Strukturformel [CH3(CH2)3]3B
Konzentration 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Dichte 0.8470g/mL
Formelmasse 182.16
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.847
Menge 100 mL
Flammpunkt −20°C
Physikalische Form Lösung