Learn More
Tributylmethylammoniumdibutylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30456931
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456931 500 mg 500 Milligramm
30451106 100 mg -
30454455 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT773430500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922724-14-9
Summenformel C21H48NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 409.6
Synonym Methyltributylammonium Dibutyl Phosphate
IUPAC-Name Dibutylphosphat; Tributyl(methyl)azanium
SMILES CCCCOP(=O)([O-])OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Formelmasse 409.3321