Learn More
Tributyrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-202519 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10387750 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10163340 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10554264 1 L Glasflasche 1 Liter
3 options
Artikelnummer. 10387750
Marke: Thermo Scientific Acros 150881000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Tributyrin, 97 %, C 15H26O6, CAS-Nummer 60-01-5, Butyrin, Butyltriglycerid, Glycerol Tributanat, Glycerol Tributyrat, GlycerolTributyrin, Glyceryl Tributyrat, Propan-1,2,3-Triyl-Tributyrat, Tributin, Tributyrin, Tri-n-Butyrin, 100 ml, flüssig, min. 96 % (GC), 02, 273, 305,0 °C bis 310,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-01-5
Summenformel C15H26O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00009392
InChI-Schlüssel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-Name 2,3-Di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyrin
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -75.0°C
Farbe Transparent, farblos bis hellgelb
Dichte 1.0335g/mL
Siedepunkt 305.0°C to 310.0°C
Flammpunkt 173°C
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Brechungsindex 1.4340 to 1.437
Menge 100 mL
Beilstein 02, 273
Merck Index 15, 9785
Relative Dichte 1.0335
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 302.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit