Learn More
Tributyrin, 98,4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11403511 100 mL
11413511 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210311180
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 60-01-5
Summenformel C15H26O6
InChI-Schlüssel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyrin
Farbe Farblos
Dichte 1.032g/mL
Prozentgehaltsbereich 0.984
Menge 100 mL
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
IUPAC-Name 2,3-Di(butanoyloxy)propylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 302.367
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
Formelmasse 302.36
Physikalische Form Flüssigkeit