Learn More
Tributyrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11423511 500 mL
11433511 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210311190
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird als nutzbare Quelle für natürliches Butyrat verwendet. Tributyrin, MP Biomedicals Glycerin wird mit 3 Butylestern substituiert. Es induziert die Differenzierung maligner Zellen, gefolgt von einem Stopp des Zellwachstums und Apoptose. Es hemmt wirksam das Wachstum von und i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-01-5
Summenformel C15H26O6
Molekulargewicht (g/mol) 302.367
InChI-Schlüssel UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
IUPAC-Name 2,3-Di(butanoyloxy)propylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -75°C (literature)
Dichte 1.032g/mL (Lit.)
Siedepunkt 287°C to 288°C (literature)
Brechungsindex n20/D 1.435 (Lit.)
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether; insoluble in water.
Formelmasse 302.36
Reinheit (%) ≥96%
Physikalische Form Flüssigkeit