Learn More
Tricainmethansulfonat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tricaine Methanesulfonate |
| CAS | 886-86-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tricaine Methanesulfonate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H11 N O2 . C H4 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O |
| Mehr anzeigen |