Learn More
Tricarballylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479607 5 g 5 Gramm
11489607 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22103.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
It is used as an alternative to DMDHEU (formaldehyde releasing cross- linking agent).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Alternative zu DMDHEU (Formaldehyd freisetzendes Vernetzungsmittel) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (500mg/ml bei 18° C), Methanol und Ether (leicht).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-14-9
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00002723
InChI-Schlüssel KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
PubChem CID 14925
ChEBI CHEBI:45969
IUPAC-Name 1,2,3-Propantricarbonsäure
SMILES OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricarballylic acid
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Menge 5 g
Beilstein 1783567
Merck Index 14,9622
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (500mg/ml at 18°C),methanol,and ether (slightly).
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) 98%