Learn More
Tricarballylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as an alternative to DMDHEU (formaldehyde releasing cross- linking agent).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Alternative zu DMDHEU (Formaldehyd freisetzendes Vernetzungsmittel) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (500mg/ml bei 18° C), Methanol und Ether (leicht).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tricarballylic acid |
| Schmelzpunkt | 157°C to 162°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1783567 |
| Merck Index | 14,9622 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (500mg/ml at 18°C),methanol,and ether (slightly). |
| Formelmasse | 176.12 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.