Learn More
Dicarbonylcyclopentadienylruthenium(II)-Dimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15470987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010503.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer
CAS 22594-69-0
Summenformel C6Cl4O6Ru2
MDL-Nummer MFCD00011528
Menge 1 g
UN-Nummer UN3466
Synonym corm-2, tricarbonyldichlororuthenium ii dimer, rucl2 co 3 2, dichlorotricarbonylruthenium ii dimer, carbon monooxide-dichlororuthenium 3/1
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
InChI-Schlüssel JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++].[Ru++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC-Name bis(λ²-ruthenium(2+)) hexakis(methanidylidyneoxidanium) tetrachloride
Molekulargewicht (g/mol) 512.00
PubChem CID 10951331
Formelmasse 512.02
Physikalische Form Kristallin