Learn More
Trichloressigsäure 100 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312807 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312807 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17683500MB100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 76-03-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trichloroacetic acid (TCA)
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C2 H Cl3 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
Solvent or Matrix MTBE
Molekulargewicht (g/mol) 163.39
Menge 1 mL
Formelmasse 161,9042 g/mol