Learn More
Trichloressigsäure, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10391351 100g Glasflasche 100 Gramm
10065880 500g Glasflasche 500 Gramm
11964921 2,5kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00 €
    34.65 € / 100 Gramm
    Sparen 6.35 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
MDL-Nummer MFCD00004177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Dichte 1,6200g/mL
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Prozentgehaltsbereich 99+%
Glührückstand Max. 0,03%
Strukturformel CCl3CO2H
Dampfdruck Dampfdruck:1,2 mbar bei 50 °C
Beilstein 02, 206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Merck Index 15, 9792
Formelmasse 163.39
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trichloroacetic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.