Learn More
Trichloressigsäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488368 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13488368 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
10715991 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10377560 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10437903 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13488368 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 €
    810.00 € / 10 Kilogramm
    Sparen 25.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.39
MDL-Nummer MFCD00004177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid
Namenshinweis Extra Pure
Schmelzpunkt 52.0°C to 58.0°C
Siedepunkt 196.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.6200 g/mL
Menge 10 kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Flocken, Kristalle oder kristallines Pulver
Prozentgehaltsbereich 0.99
Relative Dichte 1.62
Strukturformel CCl3CO2H
Beilstein 2206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Merck Index 159792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 120g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,carbon tetrachloride
Formelmasse 163.39
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein