Learn More
Trichloressigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1000 g
5000g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419083 1000 g 1000 Gramm
11429083 250g 250 Gramm
11453920 500g 500 Gramm
11439083 5000g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11419083 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11156.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Das Proteinfällungsreagenz Trichloressigsäure wird als Fällungsmittel in der Biochemie für die Fällung von Proteinen, DNA und RNA verwendet. Ein aktiver Bestandteil bei kosmetischen Behandlungen wie chemische Peelings, Tätowierungsentfernung und Behandlung der Warzen einschließlich genitale Warzen. Es wird auch zur Bestimmung der Proteinkonzentration sowie als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethylether, Benzol, Aceton, O-Xylol und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
MDL-Nummer MFCD00004177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid
pH <1
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Siedepunkt 196°C
Dichte 1.629
Menge 1000 g
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Hygroskopisch
UN-Nummer UN1839
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride.
Formelmasse 163.39
Reinheit (%) 99%