Learn More
Trichloressigsäure, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
125 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15567834 125 g Weithalsflasche Braunglas 125 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15567834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 041404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.42 €
    183.27 € / 125 Gramm
    Sparen 20.15 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trichloressigsäure, Acetocaustin, Essigsäure, Trichlor, Amchem Gras-Killer, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloressigsäure
Formelmasse 163.39
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Menge 125 g
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Physikalische Form Kristallin
Relative Dichte 1 l = 1.60 kg