Learn More
Trichloressigsäure (Schuppen oder Kristalle), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
TCA wird zur Fällung von Proteinen und Nukleinsäuren aus der Lösung verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trichloressigsäure |
pH | 1.2 |
Schmelzpunkt | 52 °C |
Siedepunkt | 196 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
Strukturformel | CCl3COOH |
UN-Nummer | 1839 |
Merck Index | 15, 9792 |
Formelmasse | 163.39 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trichloroacetic Acid
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.