Learn More
Trichloressigsäure-Lösung, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462691 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11462691 100 ml 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11462691
Marke: MP Biomedicals 0219605780
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Trichloressigsäure-Lösung
  • Wird bei der Proteinfällung verwendet; wurde zur Bestimmung der Proteinkonzentration durch quantitativen Niederschlag verwendet.
  • Wird auch als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie verwendet.
  • Ein Protokoll zur Fällung von Nukleinsäuren findet sich in unter „Molekulare Klonierung“. Ratten, die chronisch unterletalen Mengen Trichloressigsäure ausgesetzt waren, zeigten einen Anstieg des Serumbilirubins mit einer Abnahme der hämatologischen Proteine und Cholesterole zusammen mit signifikanten Abnahmen der roten Blutkörperchen, des mittleren Zellvolumens, des mittleren Blutkörperhämoglobins, des Hämoglobins und des Hämatokrits.
  • Bei Mäusen wurde die Produktion von Lebertumoren mit Trichloressigsäure assoziiert, die auch ein bekanntes Mäusehepatokarzinogen ist.
  • Bei Meerschweinchen wurde Trichloressigsäure als mildes Allergen auf der Haut beobachtet.
  • Trichloressigsäure ist ein Essigsäure-Analogon, das häufig zur Fällung von Proteinen, DNA und RNA verwendet wird. Bei vorhandener SDS werden durch Trichloressigsäure Proteine ausgefällt, die dann mit der Lowry-Methode quantifiziert werden können.
  • Die Verbindung hat auch Verwendungen als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie, in der Proteinsequenzierung, beim Nachweis von Albumin und in der organischen Synthese gefunden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloressigsäure-Lösung
Namenshinweis 6.1N
pH 1.2 (0.1 M wässrige Lösung) (Literatur)
CAS 76-03-9
Schmelzpunkt ∼56 °C (Literatur)
Summenformel C2HCl3O2
MDL-Nummer MFCD00004177
UN-Nummer UN2564
Beilstein 970119
Synonym Trichloressigsäure, Acetocaustin, Essigsäure, Trichlor, Amchem Gras-Killer, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Konzentration 100 % w/v
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.4
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formelmasse 163.38
Dichte 1.62 sp. gr.
Menge 100 ml
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroacetic Acid, 6.1 N Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trichloroacetic acid