Learn More
Trichloressigsäure (TCA), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10549780 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10549780 1 kg 1 Kilogramm
10385960 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549780 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 0344.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.72 €
    232.20 € / 1 Kilogramm
    Sparen 74.52 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.38
MDL-Nummer MFCD00004177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym TCA
IUPAC-Name Trichloressigsäure
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 54 °C bis 56 °C
Siedepunkt 196 °C (1013 hPa)
Prozentgehaltsbereich min. 99,0 %
Dichte 1,63 g/cm³ (20 °C)
Menge 1 kg
Flammpunkt 113 °C
Verpackung Glasflasche für Feststoffe
Glührückstand Max 0,02%