Learn More
Trichloressigsäure, USP 21, 99–100,5 % (kalkhaltig bis getrockneter Substanz), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16645783 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16645783 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 27242H1KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid
pH 1
CAS 76-03-9
Schmelzpunkt 54 °C bis 58 °C
Siedepunkt 196 °C
CAS Max. % 1
Farbe Weiß
Dichte 1,63 g/cm3 (20 °C)
Menge 1 kg
Flammpunkt 113 °C
Summenformel C2HCl3O2
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichloressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.38
Güte Reagenz Pharmakopöe-Säuren