Learn More
Trichloressigsäureanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344324 250 g 250 Gramm
11334324 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344324 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00849.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.84 €
    284.65 € / 250 Gramm
    Sparen 64.19 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.741 g/mol
Trichloroacetic anhydride is used as a derivatization reagent involved in the analysis of amphetamine,methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine. It is also used in the determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography. It is used in the synthesis of trichloroacetonylpyridine by reacting with 2-methyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichloressigsäureanhydrid wird als Derivatisierungsreagenz verwendet, das an der Analyse von Amphetamin, Methamphetamin und 3,4-Methylendioxymethamphetamin beteiligt ist. Wird auch bei der Bestimmung der Metaboliten von l-alpha-Acetylmethadol (LAAM), wie Noracetylmethadol, Dinoracetylmethadol, Methadol und Normethadol durch Elektroneneinfang-Gas-Flüssigkeitschromatographie verwendet. Wird bei der Synthese von Trichloracetonylpyridin durch Reaktion mit 2-Methylpyridin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Esther und Essigsäure.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4124-31-6
Summenformel C4Cl6O3
Molekulargewicht (g/mol) 308.741
MDL-Nummer MFCD00000793
InChI-Schlüssel MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
IUPAC-Name (2,2,2-Trichloracetyl)-2,2,2-trichloracetat
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic anhydride
Dichte 1.69
Siedepunkt 98°C to 100°C (11 mmHg)
Brechungsindex 1.484
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 980355
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and acetic acid.
Formelmasse 308.76
Reinheit (%) 95%